Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs Duran avec robinet d’arrêt NS
Fabriqués à partir d’une tubulure en verre DURAN™. Les adaptateurs Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ avec robinet d’arrêt NS incluent une ferrule en verre courbée (90°) et un robinet d’arrêt doté d’un bouchon en verre solide, à alésage de : 2,5mm.
81.00€ - 107.00€
Spécification
Comprend Ferrule en verre courbée (90deg;), bouchon en verre solide, alésage de 2,5 mm
Matériau Verre Duran
Type de produit Adaptateur
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Taille du cône Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du cône Prix Quantité et disponibilité  
11816144
Afficher les documents
Lenz Laborglasinstrumente™
05098004
NS 29/32
107.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10567891
Afficher les documents
Lenz Laborglasinstrumente™
05098001
NS 14/23
81.00€
1 pièce
En stock
Description
  • Fabriqués à partir d’une tubulure DURAN™
  • Inclut une ferrule en verre courbée (90°) et un robinet d’arrêt doté d’un bouchon en verre solide, à alésage de : 2,5mm.
Spécification
Spécification
Ferrule en verre courbée (90deg;), bouchon en verre solide, alésage de 2,5 mm
Verre Duran
Adaptateur
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs Duran avec robinet d’arrêt NS