Learn More
Tampon pH DuraCal™ valeur 9,21, Hamilton™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
- Valeur de pH 9,21
- Immunisé contre les micro-organismes
- Date de péremption sur le flacon
- Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
Spécification
pH | 9.21 |
Quantité | 500 mL |