Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres-Hygromètres Durac™
Pour mesurer la température et l’humidité
91.40€
Spécification
Type | Thermohygromètre |
---|---|
Taux d’humidité | 0 à 100% |
Plage de températures (métrique) | 0°C à 120°C |
Matériau | Acier inoxydable |
Plage de températures (impériale) | 32°F à 248°F |
Code produit | Marque | Incréments | Matériau | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Incréments | Matériau | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17500695
|
H-B Instrument™
B61505-0000 |
1°C, 2 % d’HR | Acier inoxydable | 0°C à 120°C |
91.40€
1 pièce |
N/A | |||
Description
- Livré avec orifice de boucle pour montage mural (réf. 235C et 235F)
- Idéal pour une utilisation avec des environnements pouvant contenir des éléments, tels que les incubateurs internes, les réfrigérateurs et les congélateurs (réf. 3725C et 3725F)
- Disponible en deux matériaux : acier inoxydable et en plastique
- Précision de 2 °C ; 4 % HR
Spécification
Thermohygromètre | |
0°C à 120°C | |
32°F à 248°F | |
12,7 cm |
0 à 100% | |
Acier inoxydable | |
5 in | |
Mesure de la température et de l’humidité, idéal pour une utilisation avec des environnements pouvant résister aux éléments tels que les incubateurs internes, les réfrigérateurs et les congélateurs |