Learn More
H-B Instrument™ Densimètres simples pour densité relative (g/cm3) Durac™ : pour les liquides plus légers que l’eau
Disponibles dans une variété de modèles mesurant la densité relative (g/cm3) de liquides plus légers que l’eau dans différentes plages de 0,600 à 1,000
55.35€
Spécification
Précision ± 0,001
Incréments 0,001
Certifications/Conformité Traçabilité NIST
Contenu et stockage Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
À utiliser avec (application) Pour les liquides plus légers que l’eau
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Plage de densité relative Précision Incréments Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage de densité relative Précision Incréments Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17410254
Afficher les documents Détails de la promotion
H-B Instrument™
B61801-4700
0,900 à 1,000 ± 0,001 0,001 300 mm
55.35€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
Description
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :15°C (60°F)
Applications :
couramment utilisés dans les industries telles que les aliments et les boissons, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport, les produits réfrigérés et plus encore.
Stockage :
les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr.Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine.
Spécification
Spécification
± 0,001
Traçabilité NIST
Pour les liquides plus légers que l’eau
0,001
Les densimètres simples doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr ; Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes