Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydromètres ASTM à gravité spécifique : conçus pour les liquides lourds
Disponibles dans plusieurs modèles, ils mesurent la gravité spécifique de liquides lourds et légers dans différentes plages allant de 0,650 à 2,000
73.50€
Spécification
Certifications/Conformité Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Conforme aux normes E100 de l’American Society of Testing Materials (ASTM).
Contenu et stockage Les densimètres ASTM doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr. Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
À utiliser avec (application) Pour les liquides lourds
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Numéro ASTM Plage de densité relative Précision Incréments Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Numéro ASTM Plage de densité relative Précision Incréments Prix Quantité et disponibilité  
17490274
Afficher les documents Détails de la promotion
H-B Instrument™
B61891-3400
125H 1,000 à 1,050 ± 0,001 0,001
73.50€
1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
Description
  • Conformes aux exigences de précision des hydromètres ASTM
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :60°F/60°F
Applications :
couramment utilisés dans des industries telles que l’agroalimentaire, les produits chimiques, la pharmacologie, le transport, la réfrigération et plus encore.
Certifications :
fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.Conformes aux normes E100 de l’American Society of Testing Materials (ASTM).
Stockage :
les hydromètres ASTM doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr.Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Spécification
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Conforme aux normes E100 de l’American Society of Testing Materials (ASTM).
Les densimètres ASTM doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr. Ils ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes
Pour les liquides lourds