Learn More
H-B Instrument™ Hydromètres à alcool isopropylique Durac™
Mesure le pourcentage par volume d’alcool isopropylique
50.70€
Spécification
Précision | ±1 % par vol |
---|---|
Incréments | 1% |
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
Contenu et stockage | Les densimètres à alcool isopropylique doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
À utiliser avec (application) | Pour mesurer le pourcentage par volume d’alcool isopropylique |
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17480274
|
H-B Instrument™
B61809-4100 |
50 à 100% | 285 mm |
50.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :20°C
- Disponible en deux plages : 0 à 50 % ou 50 à 100 %
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine
Spécification
±1 % par vol | |
Traçabilité NIST | |
Pour mesurer le pourcentage par volume d’alcool isopropylique |
1% | |
Les densimètres à alcool isopropylique doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |