Learn More
Cole-Parmer™ Hémacytomètre en plastique résistant
Hémacytomètre en plastique durable Cole-Parmer, hauteur : 100 um, jetable : Oui, quantité : 50/boîte
Marque: Cole-Parmer™ 79003-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Hémacytomètre en plastique durable Cole-Parmer, hauteur : 100 um, jetable : Oui, quantité : 50/boîte
- Single use.
- Light and unbreakable.
- No coverslips required.
- Disposable hemocytometer is made of durable plastics used for manual cell counting.
- It consists of surface-patterned two enclosed 100 μm height chambers with two ports for sample injection.
- It is a significant improvement of the conventional glass hemocytometer.
- Single usage reduces the risk of exposure to potential infectious material, increases productivity by eliminating cleaning and work interruptions.
Spécification
Hémacytomètre en plastique | |
Oui | |
50/boîte | |
100 mu;m |
Neubauer | |
Plastique résistant | |
0.004 in. | |
Comptage de cellules |