Learn More
Euro Protection™ Bottes Dunlop™ Selenium
34.30€ - 41.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification CE |
---|---|
Couleur | Vert, Noir, Blanc |
Matériau de la semelle | PVC |
À utiliser avec (application) | À usage professionnel |
Matériau de revêtement | Polyester |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12094525
|
Euro Protection™
9SELE40 |
40 |
41.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12014535
|
Euro Protection™
9SELE42 |
42 |
34.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Botte Selenium• Tige PVC vert
• Semelle PVC noir
• Doublure polyester blanc
• Botte Selenium
Spécification
Certification CE | |
PVC | |
Polyester | |
Couleur noire, semelle antidérapante | |
Eau, hydrocarbures | |
Bottes |
Vert, Noir, Blanc | |
À usage professionnel | |
PVC | |
Non sécurité | |
Oui |