Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99+ %
Code produit. 10569430
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-66-2
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064288
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonyme dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
CID PubChem 11850
ChEBI CHEBI:16813
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dulcitol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 188°C to 189°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 275°C to 280°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 01, 544
Merck Index 15, 4362
Informations sur la solubilité (3% in water) Colorless
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Dulcitol