Learn More
Corning™ Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco
Utilisée seul ou en association avec d’autres agents de lavage des tissus et des cellules
109.00€ - 488.84€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 30°C |
---|---|
Type de produit | Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15343571
|
Corning™
20-031-CV |
500 mL |
109.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15353631
|
Corning™
21-031-LB |
20 000 mL |
488.84€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15363631
|
Corning™
21-031-LX |
10 000 mL |
297.82€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les solutions salines tamponnées de la gamme Corning pour la culture cellulaire sont réalisées à un pH physiologique et à une concentration de sel (après dilution appropriée). Elles sont utilisées seules ou en association avec d’autres agents de lavage des tissus et des cellules. Les solutions salines tamponnées incluent, en général, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le chlorure. Elles fournissent aux cellules de l’eau et des ions inorganiques, tout en maintenant un pH physiologique et une pression osmotique. Bien que la formule originale ait subi de nombreuses modifications aux formules pour produire des milieux entièrement définis, les solutions salines discrètes jouent toujours un rôle important dans la recherche sur les cultures tissulaires. La fonction de base de ces solutions : le maintien du pH et de l’équilibre osmotique dans le milieu et la fourniture aux cellules d’eau et de ions inorganiques essentiels, sont aussi précieux aujourd’hui que lorsqu’elles ont été développées il y a un siècle.Spécification
2° à 30°C | |
Solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 18 mois