Learn More
Fisherbrand™ Blocs doubles en aluminium anodisé
À utiliser pour une grande variété d’applications en biologie moléculaire, histologie, applications cliniques, environnementales et industrielles. Les blocs doubles en aluminium anodisé Fisherbrand™ s’utilisent avec les chauffe-blocs numériques Fisherbrand.
Marque: Fisherbrand™ D12384
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellent transfert de chaleur
- Anodisés pour résister aux chocs thermiques
- Pour le maintien des tubes à essai dans les dispositifs de chauffage numériques
- Possibilité de s’adapter à différents nombres et tailles de tubes
Spécification
PCR | |
D12384, PLAQUE PCR À 384 PUITS | |
1 CT | |
1 kg |