Learn More
DSG4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène DSG4
Concentration 0.63 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16882185
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23087-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16872185
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
23087-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Desmoglein proteins are cadherin-type cell adhesion molecules. Desmoglein 4 (dsg4) shares 41% identity with human desmoglein 1, 37% with human desmoglein 2 and 50% with human desmoglein 3. A type I membrane protein of the cadherin protein family, dsg4 is expressed in salivary gland, suprabasal epidermis, hair follicle, testis, prostate and skin. In the hair follicle, dsg4 is an important mediator of keratinocyte cell adhesion and coordinates the transition from proliferation to differentiation. The human DSG4 gene is composed of 16 exons spanning approximately 37 kb of 18q12 and is situated between DSG1 and DSG3.
Spécification
Spécification
DSG4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q7TMD7, Q86SJ6
147409, 16769
DSG4 Fusion Protein Ag19520
Primary
-20°C
DSG4
0.63 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cadherin family member 13, CDGF13, CDHF13, desmoglein 4, DSG4, LAH
DSG4
IgG
Antigen Affinity Chromatography