Learn More
Nabertherm Étuve de séchage, série TR 300 °C
Permet d’obtenir et de maintenir une uniformité de température parfaite. Utilisable dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
Marque: Nabertherm TR-903CN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale : 300°C
- Plage de températures de fonctionnement : + 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300 °C
- Étuves TR 30 - TR 240 pour paillasses
- Étuves TR 450 et TR 1050 sur pied
- La circulation horizontale de l’air assure une uniformité de la température avec une variation de +/- 5 °C maximum
- Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Grande poignée pour ouvrir et fermer la porte
- Chargement possible en plusieurs couches à l’aide de grilles amovibles (voir tableau à droite pour le nombre de grilles amovibles incluses)
- Porte battante ouvrant largement, avec charnières à droite et déverrouillage rapide pour les modèles TR 30 - TR 450
- Porte à deux battants avec déverrouillage rapide pour le modèle TR 1050
- TR 1050 équipé de roulettes de transport
- Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
- Régulation par microprocesseur PID avec système d’auto-diagnostic
- Les relais d’état solide assurent un fonctionnement sansnuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
1050 L | |
C450 | |
450 kg |