Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage, série TR 300°C
Permet d’obtenir et de maintenir une uniformité de température parfaite.Utilisable dans différentes applications telles que le séchage, la stérilisation ou le stockage chaud.
3220.00€ - 14145.00€
Spécification
max. (métrique) 300°C
Type Étuve de séchage
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de contrôleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Type de contrôleur Prix Quantité et disponibilité  
17318209
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-065ON
60 L C550
4350.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17328209
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-065RN
60 L R7
3220.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17348209
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-125ON
120 L C550
5105.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17358209
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-125RN
120 L R7
3980.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17378209
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-245ON
240 L C550
7650.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17338219
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-455ON
450 L C550
10775.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17398219
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-905ON
1050 L C550
14145.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17308229
Afficher les documents
Nabertherm™
TR-905RN
1050 L R7
13020.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
Description
  • Température maximale :300°C
  • Plage de températures de fonctionnement :+5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 300°C.
  • Étuves TR 30 - TR 240 pour paillasses
  • Étuves TR 450 et TR 1050 sur pied
  • La circulation horizontale de l’air assure une uniformité de la température avec une variation de +/- 5°C maximum
  • Chambre en acier inoxydable, alliage 304 (AISI) / (matériau DIN 1.4301), anti-corrosion et facile à nettoyer
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Grande poignée pour ouvrir et fermer la porte
  • Chargement possible en plusieurs couches à l’aide de grilles amovibles (voir tableau à droite pour le nombre de grilles amovibles incluses)
  • Porte battante ouvrant largement, avec charnières à droite et déverrouillage rapide pour les modèles TR 30 - TR 450
  • Porte à deux battants avec déverrouillage rapide pour le modèle TR 1050
  • TR 1050 équipé de roulettes de transport
  • Échappement continu dans la paroi arrière avec commande de réglage à l’avant
  • Régulation par microprocesseur PID avec système d’auto-diagnostic
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
300°C
Étuve de séchage
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Étuve de séchage, série TR 300°C