Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage
Avec leur température de fonctionnement maximale allant jusqu’à 300°C et la circulation d’air, les fours permettent une uniformité parfaite de la température, bien supérieure à celle des fours de la plupart des concurrents.
Marque: Nabertherm™ TR-455RN
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température max. :300°C
Spécification
R7 | |
300°C | |
15 | |
750 x 550 x 1100 mm |
450 L | |
Étuve de séchage | |
3 | |
1000 x 780 x 1470 mm |