Learn More
Nabertherm™ Étuve de séchage
Avec leur température de fonctionnement maximale allant jusqu’à 300°C et la circulation d’air, les fours permettent une uniformité parfaite de la température, bien supérieure à celle des fours de la plupart des concurrents.
Marque:  Nabertherm™ TR-125LN
Code produit. 17338209
  • 4320.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température max. :300°C
Spécification
Spécification
B510
300°C
7
650 x 390 x 500 mm
120 L
Étuve de séchage
2
900 x 610 x 860 mm