Learn More
Welch-Ilmvac™ Pompes à membrane sèches, sans huile, à entraînement direct à deux étages, pression limite < 8 mbar
Les pompes à membrane sèches Welch-Ilmvac™ et sans huile sont disponibles dans un format standard. Dotées d’un entraînement direct à deux étages, ces pompes peuvent fournir une pression limite de < 8 mbar à des niveaux de bruit de < 44 dB. Fournies avec un silencieux d’échappement.
Marque: Welch-Ilmvac™ 411742
2100.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type de produit : Pompe à membrane
- Sans huile : Oui
- Application : Robustesse standard
- Nombre d’étages : Deux
- Type d’entraînement : Entraînement direct
- Pression limite : Inférieure à 8 mbar
- Bruit de fond : Moins de 44 dB
- Alimentation électrique : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Entraînement direct | |
230 V | |
MP 901 Z | |
370 w | |
Pompe à membrane sans huile | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
113 / 124 l/min | |
Sans huile | |
2 | |
230 V |
Silencieux d’échappement | |
410 mm | |
< 44 dB | |
18,3 kg | |
113/125 l/min | |
170 mm | |
Système de vide | |
4 | |
Robustesse standard | |
< 8 mbar |