Learn More
IKA™ Chauffe-bloc à sec 4
Click to view available options
Alimentation électrique:
220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz
Description
- Chauffe-bloc numérique pour quatre blocs en aluminium
- Le capteur de température PT-1000 intégré permet un contrôle direct de la température dans le récipient d’échantillonnage
- Le chauffe-bloc est idéal pour la détermination des points de fusion et d’ébullition, les réactions enzymatiques, l’incubation et l’activation des cultures, les immunoessais, la dénaturation de l’ADN, les tests de milieux de culture, les tests de coagulation, les déterminations de l’azote uréique du sang et les hybridations in situ
- Température continue réglable jusqu’à 120°C
- Minuterie : Compte à rebours réglable, de 1 min à 99 h 59 min.
- Compteur : Affiche le temps de chauffage
- Très polyvalent avec un grand nombre de blocs
- Affichage des codes d’erreur
- Circuit de sécurité fixe
- Signal sonore à la fin du test
Spécification
Spécification
Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu’à 120°C |
Type | Bain/bloc sec |
Nbre de blocs | 4 |
Largeur (métrique) | 151 mm |
Hauteur (métrique) | 73 mm |
Alimentation électrique | 220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz |
Tension | 220 à 240/115/100 V. |
Puissance | 412 w |
Fréquence | 50/60 Hz |