Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoir compte-goutte de forme conique avec bouchon en verre
En verre borosilicaté. L’entonnoir compte-goutte Lenz Laborglasinstrumente™ de forme conique avec bouchon en verre est utilisé pour transférer des fluides en laboratoire. L’entonnoir est équipé d’un robinet d’arrêt qui permet de contrôler le débit.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04457004
Code produit. 11876114
  • 110.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Forme conique avec prise NS et cône NS
  • Bouchon en verre solide, avec dispositif de fixation à vis
  • Avec étiquette de marquage, sans échelle
  • Verre borosilicaté
Spécification
Spécification
1 000 ml
Verre borosilicaté
6,0mm
1