Learn More
BRAND™ Flacons compte-gouttes ambrés avec pipette
Verre sodocalcique (ambré). Le bouchon à joint rodé interchangeable est équipé d’une pipette intégrée avec une ampoule en caoutchouc.
22.45€ - 25.10€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Closure Included | Oui |
Matériau du bouchon | Caoutchouc |
Type de bouchon | Bouchon de joint rodé avec ampoule en caoutchouc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10324901
|
BRAND™
124529 |
50 ml |
25.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10599341
|
BRAND™
124539 |
100 ml |
22.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication en verre sodocalcique transparent
- Comprend une pipette compte-gouttes et une ampoule en caoutchouc
Spécification
Ambré | |
Oui | |
Bouchon de joint rodé avec ampoule en caoutchouc |
Verre sodocalcique | |
Caoutchouc |