Learn More
Buerkle™ Bouchons compte-gouttes
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Filetage de 25 mm de diamètre
Description
- Pour flacon forme haute en PEBD Buerkle™
- Pour filetages Ø 18, 25 ou 28 mm
- En PEBD
Spécification
Spécification
Description | Bouchon compte-gouttes |
À utiliser avec (équipement) | Filetage de 25 mm de diamètre |
Type de bouchon | Bouchon compte-gouttes |