Learn More
Drierite™, sans indicateur, 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Drierite™ |
Point de fusion | 1450.0°C |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 10 kg |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
Nom IUPAC | calcium ; sulfate |
Poids de la formule | 136.14 |