Learn More
Drierite™, sans indicateur, 4 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solution tampon certifiée NIST prête à l'emploi
• Réactifs de qualité pure
• Numéro de lot repris sur l'étiquette
• Indicateur coloré bleu virant au rose à saturation
• Granulés de sulfate de calcium anhydre calibrés de 0,5 à 5mm
• Granulés standard haute qualité ou granulés avec indicateur coloré (contenant du cobalt), pour visualisation du taux de saturation en humidité: Bleu: granulés prêts à l'emploi Rose: granulés à régénérer en étuve à 200°C, pendant 1
• Heure
• Spécifications Drierite standard avec indicateur
• Calcium oxyde CaO 40,80% 39,09% trioxyde de soufre SO3 58,80% 55,82% dioxyde de carbone CO2 0,60% 0,68% dioxyde de silice SiO2 0,15% 0,29% sodium chlorure NaCl 0,18% 0,58% chlorure de cobalt CoCl2 / 3,25%
• Réactifs de qualité pure
• Numéro de lot repris sur l'étiquette
• Indicateur coloré bleu virant au rose à saturation
• Granulés de sulfate de calcium anhydre calibrés de 0,5 à 5mm
• Granulés standard haute qualité ou granulés avec indicateur coloré (contenant du cobalt), pour visualisation du taux de saturation en humidité: Bleu: granulés prêts à l'emploi Rose: granulés à régénérer en étuve à 200°C, pendant 1
• Heure
• Spécifications Drierite standard avec indicateur
• Calcium oxyde CaO 40,80% 39,09% trioxyde de soufre SO3 58,80% 55,82% dioxyde de carbone CO2 0,60% 0,68% dioxyde de silice SiO2 0,15% 0,29% sodium chlorure NaCl 0,18% 0,58% chlorure de cobalt CoCl2 / 3,25%
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Drierite™ |
Point de fusion | 1450.0°C |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 2 kg |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol |
Nom IUPAC | calcium ; sulfate |
Poids de la formule | 136.14 |