Learn More
Drierite™, avec indicateur, maillage 4, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617773
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Formule moléculaire CaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 136.13
Numéro MDL MFCD00010912
Clé InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Drierite™
Note relative au nom 4 mesh
Couleur Bleu
Point de fusion 1450.0°C
Forme physique Granulés ou morceaux irréguliers
Matériau Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Quantité 10 kg
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Conditionnement Récipient en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Nom IUPAC calcium ; sulfate
Poids de la formule 136.13