Learn More
Cole Parmer Dessiccateur Drierite™ dans le cylindre
Unité de séchage efficace pour les balances analytiques
Marque:  Cole Parmer 07193-02
Code produit. 11890130
  • 50.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour l’absorption statique de l’humidité dans des récipients fermés jusqu’à 6 pieds cubes en volume
  • Absorbe jusqu’à 3/8 onces (10 g) de vapeur d’eau
  • Cylindre en acier perforé avec 5 1/4 onces (150 g) de charge d’absorbant Drierite
  • Une fois le dessiccant épuisé, il peut être régénéré en le chauffant à 220°C (425°F) pendant 1 heure
Informations sur la commande
Encombrement :1 1/2 x 6 po (3,8 x 15 cm) (Dia x H).
Spécification
Spécification
3,81 cm
Métal
150 g d’absorbant
Mini-déshumidificateur
Séchage statique de l’air et des gaz à un point de rosée de -100°F, unité de séchage pratique pour la chambre de balance analytique ou autres petites enceintes
1,5 in
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole Parmer Dessiccateur Drierite™ dans le cylindre > Dessiccateur d’équilibre