Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix pour PCR à démarrage à chaud DreamTaq™
L’ADN polymérase Thermo Scientific DreamTaq Hot Start est à privilégier si vous avez besoin d’une amplification constante et robuste avec des étapes d’optimisation minimes
Marque: Thermo Scientific™ K9021
Includes: Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq Hot, 2X ; eau, exempte de nucléase
Description
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.De meilleurs résultats de la réaction :
- Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
- Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
- Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
Commodité améliorée :
- Préparation de la réaction à température ambiante.
- Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.
- Flux de travail simplifié et procédure de pipetage minimisée grâce au format master mix 2X.
Fidélité (vs. Taq) : 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Spécification
Contenu : • Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq Green (2X) 4 x 1,25 ml • Eau exempte de nucléase 4 x 1,25 ml À conserver entre -5 et -30°C. |
|
ADN polymérase DreamTaq | |
Glace humide ou sèche. | |
2X | |
200 réactions | |
SuperMix ou Master Mix |
Faible | |
Étalon | |
Hot-start PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
3’-A | |
Green |