Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix pour PCR à démarrage à chaud DreamTaq™
L’ADN polymérase Thermo Scientific DreamTaq Hot Start est à privilégier si vous avez besoin d’une amplification constante et robuste avec des étapes d’optimisation minimes
Marque:  Thermo Scientific™ K9012
Code produit. 15686154
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq, 2X ; eau, exempte de nucléase
Description
Description
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Thermo Scientific™ DreamTaq™ est une ADN polymérase Taq à démarrage à chaud améliorée qui augmente la spécificité, la sensibilité et les rendements de la PCR par rapport aux ADN polymérases Taq à démarrage à chaud conventionnelles. L’ADN polymérase à démarrage à chaud DreamTaq utilise l’inhibition basée sur les anticorps de l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante pour empêcher l’amplification de produits non spécifiques avant l’étape d’amplification.
De meilleurs résultats de la réaction : 
  • Un rendement supérieur des amplicons cibles à partir de faibles quantités de modèles.
  • Une meilleure spécificité de réaction grâce à une technologie de démarrage à chaud fiable.
  • Une plus large gamme de longueurs d’amplicons : amplification de routine des fragments d’ADN génomique jusqu’à 6 kb.
Commodité améliorée :
  • Préparation de la réaction à température ambiante.
  • Optimisation minimisée de la concentration en Mg2+ et des températures d’hybridation des amorces grâce à un tampon de réaction optimisé.  
  • Flux de travail simplifié et procédure de pipetage minimisée grâce au format master mix 2X.  
Taille de l’amplicon (ADN complexe) : 6 kb
Fidélité (vs. Taq) : 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contenu :
• Master Mix PCR à démarrage à chaud DreamTaq (2X) 20 x 1,25 ml
• Eau exempte de nucléase 20 x 1,25 ml
À conserver entre -5 et -30°C.
ADN polymérase DreamTaq
Glace humide ou sèche.
2X
1000 Reactions
SuperMix ou Master Mix
Faible
Standard
Hot-start PCR
Fonctionnalité Hot-Start intégrée
3’-A
Colorless