Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) Promotion
Contains green buffer that includes density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on gels
Marque:  Thermo Scientific™ K1081
Code produit. 15707526
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • DreamTaq DNA Pol,
  • dNTPs,
  • Green buffer, density reagent and dyes for direct loading,
  • supplied with Water,
  • Nuclease free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 x 1.25 mL
Standard PCR, RT-PCR, Genotyping, Cloning
2X
200