Learn More
Thermo Scientific™ Séparateurs de tiroirs
Optimisez le stockage à l’intérieur des réfrigérateurs pour banques de sang et des congélateurs à plasma grâce à ces séparateurs de tiroirs en option.
187.00€ - 228.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17805444
|
Thermo Scientific™
6206 |
23.3, 51.1 and 78.8 cu. ft. Thermo Scientific Revco and Forma blood bank refrigerators and plasma freezers. |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904286
|
Thermo Scientific™
7027 |
Réfrigérateurs pour banques de sang et congélateurs à plasma 4,9 et 11,5 pi³ Thermo Scientific Revco et Forma. |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Optimisez le stockage à l’intérieur des réfrigérateurs pour banques de sang et des congélateurs à plasma grâce à ces séparateurs de tiroirs Thermo Scientific™ en option.
Les séparateurs de tiroirs en acier inox permettent de gérer l’inventaire des poches et des boîtes :- Quatre séparateurs de colonne pour tous les modèles à l’exception des modèles 826 l (29,2 pi³)
- Cinq séparateurs de colonne pour les modèles 826 l (29,2 pi³)
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.