Learn More
Hecht Karl™ Drainer
Marque: Hecht Karl™ 49028010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Drainer | |
Stérile | |
1/boîte | |
420 x 170mm | |
170 mm |
Wire | |
1/boîte | |
Small | |
420 mm | |
300 mm |