Learn More
Gibco™ DPBS (10X), pas de calcium, pas de magnésium
DPBS (10X), pas de calcium, pas de magnésium
15.50€ - 455.00€
Spécification
Additif | Sans pyruvate de sodium |
---|---|
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
Dilution | 10 X |
Type de produit | DPBS (10X), sans calcium ni magnésium, 100 ml, concentration 10X, pH de 6 à 7, osmolalité de 2 500 à 2 900 mOsm/kg, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 36 mois, stockage de 15 à 30°C, pour la culture de cellules de mammifères |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11520486
|
Gibco™
14200059 |
100 ml |
15.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11530486
|
Gibco™
14200067 |
500 ml |
53.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11550486
|
Gibco™
14200091 |
20 x 100 ml |
148.00€
2000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11540486
|
Gibco™
14200083 |
10 x 500 ml |
455.00€
5000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco (DPBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications de culture cellulaire, telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons diverses formulations de DPBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution DPBS Gibco™ est fabriquée dans une installation conforme aux BPFa et située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ DPBS, fabriqué dans notre usine, située à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
La solution DPBS Gibco™ sous forme concentrée nécessite un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
Spécification
Sans pyruvate de sodium | |
10 X | |
Culture de cellules de mammifères | |
6 à 7 |
15° à 30°C | |
DPBS (10X), sans calcium ni magnésium, 100 ml, concentration 10X, pH de 6 à 7, osmolalité de 2 500 à 2 900 mOsm/kg, classification exempte de composants d’origine animale, durée de conservation de 36 mois, stockage de 15 à 30°C, pour la culture de cellules de mammifères | |
2500 à 2900 mOsm/kg | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois