Learn More
Dowex™ 50WX8 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
62.31€ - 608.03€
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11378815
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13921.18
50 g
62.31€
50g
11388815
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13921.30
250 g
204.02€
250g
11398815
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13921.0B
1000 g
608.03€
1kg
Description
Description
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) is used as a separation medium for thin layer chromatography and low pressure liquid chromatography. It is also used in the separation process in chemicals and pharmaceuticals. Further, it is employed in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex|r 50WX8 100-200 (H) est utilisée comme milieu de séparation pour la chromatographie en couche mince et la chromatographie en phase liquide à basse pression. Elle est également utilisée dans le processus de séparation dans les produits chimiques et pharmaceutiques. De plus, elle est utilisée en chromatographie sur papier pour la déionisation d’échantillons de fractions de surnageant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
11119-67-8
MFCD00132726
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Dowex™ 50WX8 100-200 (H)
MFCD00132726
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
11119-67-8
Insoluble in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante