Learn More
Dowex™ 1X2 50-100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
43.22€ - 819.08€
Identifiants chimiques
CAS 9085-42-1
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132715
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11488990
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12130.18
50 g
43.22€
50g
11498990
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12130.30
250 g
238.19€
250g
11478990
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12130.0B
1000 g
819.08€
1000g
Description
Description
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme résine d’échange d’anions fortement basique (type I) pour la synthèse chimique de traitement des aliments et des médicaments, la recherche médicale, l’exploitation minière et l’agriculture. Elle peut être combinée à n’importe quel produit alimentaire ou ingéré sous n’importe quelle forme.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
9085-42-1
432.05
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
16212807
C29H34ClN
MFCD00132715
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Amine-like
MFCD00132715
Insoluble in water.
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
432.05
9085-42-1
C29H34ClN
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure
16212807
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante