Learn More
Brady™ Cheville pour centre de sorbants SPC
Pour rouleaux jusqu’à 38 ou 102 cm
Marque: Brady™ 813903
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec le centre de sorbants SPC
- Choisissez une cheville de 43 ou 106 cm
- Pour rouleaux jusqu’à 38 ou102 cm sur centres de sorbants SPC
Spécification
Kits SPC | |
1 de chaque | |
998 g |
Rouleaux jusqu’à 102 cm | |
106 cm |