Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Dow Corning™ Pharma-65
Idéal pour les applications à haute pression, pharmaceutiques, biotechnologiques et de traitement de liquides ultra-purs
Marque: Cole-Parmer™ 96107-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure en silicone durci au platine (duromètre 65).
- Profil extractible très faible.
- Ne contient ni phtalates, ni plastifiants, ni latex, ni autres additifs organiques.
- Reste flexible et résiliente pour une durée de vie prolongée.
- Dow Corning assure une traçabilité complète de la tubulure en silice à la tubulure en silicone.
- L’élastomère dépasse les directives lors du test pour les plastiques de l’USP classe VI.
- La tubulure est conforme à la FDA et répond aux exigences de la norme sanitaire 3A et de la pharmacopée européenne (PE).
- Produit selon les principes des produits pharmaceutiques en vrac et les BPF actuelles.
- Plage de températures : -60 à +460°F (-51 à +232°C)
Spécification
Sans DEHP ; 3A ; USP ; NSF-51 ; Pharmacopée européenne ; sans phtalates ; NSF-61 ; ADCF ; FDA | |
3,0 mm | |
6,4 mm | |
15,2 m | |
-51deg;C | |
Autoclave, oxyde d’éthylène ou gamma | |
19°psi | |
237deg;C |
Autoclavables | |
PharmaPure | |
50 pieds | |
–60deg;F | |
50 pi/boîte. | |
Translucide | |
460deg;F |