Learn More
Liveo™ Tubulure Pharma-50
Tubulure en silicone translucide de qualité pharmaceutique pour le traitement des liquides ultra-purs.
Marque:  Liveo™ 96105-09
Code produit. 15497833
  • 565.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Conçue pour les applications nécessitant le transfert de liquides de haute pureté où la contamination est un sujet de préoccupation, en particulier les procédés de fabrication pharmaceutiques et biotechnologiques. En élastomère durci au platine Silastic™ résistant aux déchirures.
  • Surface hydrophobe
  • Hautement flexible et résiliente
  • Substances extractibles faibles ; ne donne pas de goût ni d’odeur
  • Ne contient pas de plastifiants organiques, de phtalates, d’additifs au latex, de sous-produits au peroxyde, de chlorophényles ou de BPC
  • Fonctionne dans une large gamme de températures
  • Stérilisez par autoclave, EtO ou rayons gamma
  • Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Non destinée à l’utilisation en milieu hospitalier ou en milieu hospitalier, ou à une utilisation comme implant.
Informations sur la commande
Scellée dans des sachets en polyéthylène à double enroulement, en bobines de 50 pieds. (15,2 m).
Compliance
Dépasse exigences de l’USP classe VI et satisfait à la monographie de Pharmacopée européenne Élastomère de silicone pour bouchons et tubes Fabriquée conformément aux BPF des produits pharmaceutiques en vrac par la FDA et certifié ISO 9002.
Spécification
Spécification
Dépasse les exigences du test du plastique USP classe VI et satisfait à la monographie de Pharmacopée européenne ldquo;Élastomère de silicone pour bouchons et tubesrdquo; Fabriquée conformément aux BPF des produits pharmaceutiques en vrac dans un établissement de soins de santé agréé par la FDA et certifié ISO 9002.
3/8 po
Silicone (catalyse platine)
15,8 mm
0,125 in
Pour le transfert de liquide ultra-pur
Autoclavables
9,5 mm
5/8 po
50 pieds
3,2 mm
14 psi