Learn More
Kartell™ Douche Can
Le Douche Can Kartell™ est un outil d’irrigation qui est fourni avec un fond plat et un tag de suspension.
Marque: Kartell™ 0058900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le Douche Can Kartell™ est un outil d’irrigation qui est fourni avec un fond plat et un tag de suspension.
- Fourni avec un fond plat
- Comprend un tag de suspension
- Autoclavables
Spécification
Boîte de douche ou irrigateur | |
Polypropylène | |
Douche Can |
1000 ml | |
Cylindrique | |
9,9 mm |