Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation à double extrémité en PTFE
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE possèdent une action à double pale qui assure une agitation efficace et confère une grande stabilité.
Marque: Fisherbrand™ 001.1355-B
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- L’action à double pale assure une agitation efficace et confère une grande stabilité
- Disponible en couleur unie ou à code couleur
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Bleu | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
8mm | |
1/boîte |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
PTFE | |
55mm | |
Barreaux d’agitation en PTFE à double extrémité |