Learn More
Eau, double distillation, sans pyrogène, Chem-Lab
Conviennent à une utilisation en laboratoire. L’eau à double distillation sans pyrogène Chem-Lab a été ultra-purifiée pour éliminer les bactéries, les particules organiques et inorganiques, les virus, les minéraux, les sels et les métaux, à la LF < 5 μS. Conditionnés dans un récipient stérilisé pour préserver la pureté.
104.00€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 18.015 |
Clé InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
CID PubChem | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
Nom IUPAC | oxidane |
SMILES | O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11983084
|
Chem Lab
CL02.0208.5000 |
5 L |
104.00€
5L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11963345
|
Chem Lab
CL02.0208.9010 |
10 L |
215.00€
10L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’eau distillée est produite par ébullition d’eau, puis condensation de la vapeur dans un récipient propre, laissant derrière elle les contaminants solides. L’eau de double distillation produit un niveau de purification encore plus élevé. Elle est préparée en faisant bouillir lentement la vapeur d’eau condensée non contaminée obtenue par une ébullition lente antérieure.Identifiants chimiques
7732-18-5 | |
18.015 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
oxidane |
Spécification
7732-18-5 | |
0°C | |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
oxidane | |
962 | |
18.016g/mol | |
Double-Distilled | |
Liquide |
Incolore | |
100°C | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
LF lt; 5 mu;S | |
1.00g/mL |