Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes USP classe VI à double ensachage
Nos couteaux à palettes à double ensachage sont fabriqués à partir de PEHD USP classe VI de haute qualité médicale. Ils sont disponibles avec une lame pratique de 200 mm. Cette gamme premium est conditionnée dans un emballage double. Un revêtement de boîte est également utilisé comme troisième couche de protection.
Marque: Sampling Systems™ 9175H-200S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les couteaux à palette SteriWare™ Ultra sont couramment utilisés dans la fabrication de cosmétiques, d’aliments et de produits pharmaceutiques.
- Ils sont également populaires pour la mise à niveau des pelles, etc.
- Les couteaux à palette sont tous dotés d’une poignée ergonomique et sont conçus pour se courber.
- Les couteaux à palette sont conçus pour être utilisés directement à partir du sachet.
- Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
- Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
- Les couteaux à palettes sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- USP CLASSE VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
- Fabrication en salle blanche - Les couteaux à palettes sont entièrement fabriqués en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
- Chaque couteau à palette est inspecté à 100 % avant l’emballage.
Spécification
HDPE | |
Stérile | |
Double ensachage | |
200 mm |