Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Liquid Funnels
BIOPHARMA
Our premium range of Liquid Funnels are made from high grade medical USP Class VI HDPE. It is ideal for demanding applications such as vaccine manufacture, GMP, and cleanroom manufacturing.
Marque:  Sampling Systems™ 9370H-100S
Code produit. 17584706
  • 89.05€ / 20 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La gamme SteriWare™ Ultra d’entonnoirs pour liquides est disponible en 50 mm et 100 mm de diamètre.
  • Cette gamme d’entonnoirs premium est conditionnée dans un emballage double.
  • Un revêtement de boîte est également utilisé comme troisième couche de protection.
  • Elles sont idéales pour les applications exigeantes telles que la fabrication de vaccins, les BPF et la fabrication en salle blanche.
  • Les entonnoirs sont tous dotés d’une patte ergonomique sur le côté pour faciliter la manipulation et préserver la propreté.
  • Les entonnoirs sont conçus pour être utilisés directement à partir du sachet.
  • Fabriqués à partir d’un PEHD de qualité alimentaire conforme aux exigences de la FDA et de l’UE.
  • Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
  • Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
  • Polymère de qualité médicale USP CLASS VI de haute qualité qui a également fait l’objet de tests indépendants, conformément à USP 661.
  • Fabrication en salle blanche - Les entonnoirs sont entièrement fabriqués en salle blanche avec un emballage final effectué dans une salle blanche de classe 10 000.
  • Chaque entonnoir est inspecté à 100 % avant l’emballage.
Spécification
Spécification
100 mm
HDPE