Learn More
Buerkle™ Pompe de dosage
Click to view available options
Capacité:
100 ml/coup
250 ml/coup
30 ml/coup
30 ml/pression
4 ml/coup
Taille du bouchon:
21 mm
22 mm
28,5 mm
Description
- Montée dans le bouchon d’un récipient existant
- Ensuite, la pompe est insérée dans le trou et vissée en place par le dessous
- Une connexion à un conteneur correspondant n’est pas incluse dans la portée de la livraison
- Pièces à contact moyen en PP, PE et acier inox
Spécification
Spécification
Capacité | 30 ml/pression |
Capacité (métrique) | 30 ml/coup |
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Convient aux barils, boîtes, bonbonnes ou flacons, pour le dosage de liquides de différentes viscosités, pour une utilisation avec des denrées alimentaires |
Matériau | PP, PE, Acier inoxydable |
Quantité | 1 |
Certifications/Conformité | Convient aux denrées alimentaires |
Type de produit | Pompe de dosage |
Taille du bouchon | 22 mm |