Learn More
Miele Professional™ Système de dosage
Module de distribution DOS K 60 pour boîtes de 5-10 litres avec indicateur de niveau pour la distribution automatique d’agents de nettoyage liquides (G 7831)
Marque: Miele Professional™ 6940330
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surveillance du distributeur - conformément à la norme DIN EN ISO 15883
- Pour la distribution d’agent nettoyant / désinfectant chimique liquide
- Siphon de 300 mm pour récipients de 5-10 litres
- Kit de conversion pour siphons pour boîtes de 10 à 30 L disponible
- Distribue jusqu’à 120 ml/60 secondes
Spécification
Système de distribution | |
Module de distributeur DOS K 60/1 | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | |
1 de chaque |