Learn More
Miele Professional™ Système de dosage
Module de distribution DOS G 60 pour les boîtes de 5 à 10 litres pour l’auto-dosage des produits de nettoyage de liquides et le contrôle du niveau
Marque: Miele Professional™ 5267420
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec tous les PG 8535
- Réglable par commande électronique de la machine
- Longueur du tuyau d’aspiration de 300 mm pour les bidons de 5 et 10 L
- Longueur du câble de guidage : 1,90 m
Spécification
Système de distribution | |
Module de distributeur DOS G-60 | |
Laveur-désinfecteur, laboratoire | |
1 de chaque |