Learn More
Chlorhydrate de dopamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403037
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
A neurotransmitter and vasopressor that modulates cortical activation. Dopamine hydrochloride is a vasopressor that moderates cortical activation. It is used as a precursor to norepinepherine and epinephrine. It is an important neurotransmitter and chemical messenger that helps in the transmission of signals in the brain and other vital areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Neurotransmetteur et vasopresseur qui module l’activation corticale. Le chlorhydrate de dopamine est un vasopresseur qui régule l’activation corticale. Il est utilisé comme précurseur de la norépinéphérine et de l’épinéphrine. Il s’agit d’un neurotransmetteur important et d’un messager chimique qui contribue à la transmission de signaux dans le cerveau et d’autres zones vitales.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’éther, l’éther de pétrole, le chloroforme, le benzène et le toluène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-31-7
Formule moléculaire C8H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.64
Numéro MDL MFCD00012898
Clé InChI CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
CID PubChem 65340
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl) benzène-1,2-diol; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dopamine hydrochloride
Point de fusion 243°C to 250°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 100 g
Beilstein 3656720
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,3421
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether,petroleum ether,chloroform,benzene and toluene.
Poids de la formule 189.64
Pourcentage de pureté 99%
Nom du produit
Chlorhydrate de dopamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >