Learn More
Chlorhydrate de dodécylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249890
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecylamine hydrochloride
Note relative au nom 99%
CAS 929-73-7
Point de fusion 186°C to 188°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H28ClN
Formule linéaire CH3(CH2)11NH2·HCl
Numéro MDL MFCD00042017
Quantité 10 g
Beilstein 04, IV, 794
Synonyme dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,benzene,,toluene,diethyl ether
Clé InChI TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Nom IUPAC dodecan-1-aminium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 221.81
CID PubChem 458426
Poids de la formule 221.81
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.