Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate sel de sodium, 99 %, pour la biochimie
26.73€ - 1193.94€
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10224183
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
230420100
10 g
26.73€
10g
10569823
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
230420250
25 g
43.42€
25g
10368700
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
230421000
100 g
101.51€
100g
10184950
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
230425000
500 g
314.57€
500g
10408093
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
230420025
2.5 kg, 2,5 kg
1193.94€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il dénature et solubilise les protéines utilisées pour l’électrophorèse. Le sulfate de n-dodécyl de sodium est un détergent anionique utilisé pour servir de dénaturant protéique.Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive et destiné à de nombreuses opérations de nettoyage.Il est utilisé pour déterminer le poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine.Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent moussant et émulsifiant.Il est très souvent présent dans les dentifrices, shampooings, crèmes de rasage et formulations de bain moussant en raison de son effet épaississant et de sa capacité à créer une mousse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
151-21-3
C12H25NaO4S
Spécification
0,99
151-21-3
288,38
MFCD00036175
Flacon en plastique
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
Solubilité dans l’eau : 130 g/l (20°C). Autres solubilités : partiellement soluble dans l’alcool, 75 g/L soluble dans l’éthanol (20°C)
Poudre cristalline ou cristaux
Sel de sodium de sulfate de dodécyle
Blanc à beige
C12H25NaO4S
206,0°C
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate
99 %, biochimique
Laurylsulfate de sodium
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.