Learn More
Sulfate de dodécyle, sel de sodium à 85 %, Thermo Scientific Chemicals
21.70€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H25NaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.38 |
Numéro MDL | MFCD00036175 |
Clé InChI | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate |
CID PubChem | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
Nom IUPAC | sodium ; dodécylsulfate |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10761691
|
Thermo Scientific Acros
226141000 |
100 g | Bouteille en plastique |
21.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10002810
|
Thermo Scientific Acros
226145000 |
500 g | Bouteille en plastique |
45.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964561
|
Thermo Scientific Acros
226140025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
175.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
sodium ; dodécylsulfate |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate | |
CHEBI:8984 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Dodecyl sulfate, sodium salt | |
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
206.0°C | |
Authentique | |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
Solubility in water: 130g/L (20°C). | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
85% |
Blanc à jaune | |
Poudre ou cristaux | |
>150°C | |
85% | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; dodécylsulfate | |
3423265 | |
288.38 | |
Pures |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
- Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.