Learn More
Dodécanal, 95 %, stab. avec 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Conserver au frais
57.59€ - 184.92€
Identifiants chimiques
CAS | 112-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H24O |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.32 |
Numéro MDL | MFCD00007017 |
Clé InChI | HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde |
CID PubChem | 8194 |
ChEBI | CHEBI:27836 |
Nom IUPAC | Dodécanal |
SMILES | CCCCCCCCCCCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11437487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15611.22 |
100 g |
57.59€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15611.36 |
500 g |
184.92€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It's end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’aldéhyde dodécyle est utilisé comme agent de parfum. Il est communément utilisé comme ingrédient dans la parfumerie. Ses applications finales comprennent du savon, du détergent, des produits de beauté et des produits ménagers.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol, l’alcool et le propylène glycol. Insoluble dans le glycérol et l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
112-54-9 | |
184.32 | |
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | |
8194 | |
Dodécanal |
C12H24O | |
MFCD00007017 | |
lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde | |
CHEBI:27836 | |
CCCCCCCCCCCC=O |
Spécification
Dodecanal | |
112-54-9 | |
0.835 | |
101°C (214°F) | |
C12H24O | |
MFCD00007017 | |
Air Sensitive | |
Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water. | |
CCCCCCCCCCCC=O | |
184.32 | |
CHEBI:27836 | |
95% |
stabilized with 250ppm BHT | |
12°C | |
184°C to 186°C (100 mm) | |
95% | |
1.435 | |
1703917 | |
lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde | |
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N | |
Dodécanal | |
8194 | |
184.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-983-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon