Learn More
Vilbert Lourmat™ DOC-PRINT-VX5 .
Complete solution without a PC, this robust Doc-Print VX2 Standalone System is ideal for the documentation of electrophoresis gels, and membranes.
Marque: Vilbert Lourmat™ 111101121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Système autonome Doc-Print VX2• Pour gels d'électrophorèse, autoradiographies, membranes
• Solution complète sans PC
• Transfert d'images par clé USB
• Système autonome pour documentation simple de gels
• Boîtier électronique de commande avec écran 8'' pour visualisation des images et cône support de caméra en ABS thermoformé
• Optique
• Caméra CCD scientifique 12-bit (4096 niveaux de gris)
• Temps d'exposition modulable, indication de saturation des spots sur l'afficheur
• Exploitation image
• Grand écran 8 TFT LCD
• Sauvegarde des images sur clé USB
• Possibilité de connecter directement une imprimante thermique ou à jet d'encre USB
• Logiciel fourni pour édition, publication analyse: calcul de poids moléculaire et la densité optique, incrustation de commentaires sur l'image
• Doc-Print VX2
• Accessoires obligatoires
Spécification
Docprint CX5 Gel | |
1Each | |
Gel Documentation System |